N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Piperazino-acetic acid-benzylamide dihydrochloride
OR0245-250MG
OR0245-500MG
APOSOR0245-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR0245-250MG
APOSOR0245-500MG
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O·2ClH Schmelzpunkt: 218…221 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115628 CAS-Nummer: 827614-58-4 |