2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0228-1G OR0228-250MG
APOSOR0228-1GEA 119 EUR
APOSOR0228-1G APOSOR0228-250MG
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972582
CAS-Nummer: 174609-74-6