3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Butoxy-3-oxocyclohex-2-ene
OR0176-10G OR0176-1G OR0176-5G
APOSOR0176-10GEA 395 EUR
APOSOR0176-10G APOSOR0176-1G APOSOR0176-5G
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Siedepunkt: 254 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190682
CAS-Nummer: 16493-04-2