4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxypyrimidine-2-thiol, 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyrimidin-4-ol
OR0091-1G
OR0091-5G
APOSOR0091-1GEA
58
EUR
APOSOR0091-1G
APOSOR0091-5G
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃S Molekulargewicht: 202.231 g/mol Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00662704 CAS-Nummer: 90370-38-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...