8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Quinolin-8-yl)hydrazine dihydrochloride, 8-Hydrazino-1-azanaphthalene dihydrochloride
OR0048-1G OR0048-500MG
APOSOR0048-1GEA 125 EUR
APOSOR0048-1G APOSOR0048-500MG
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Formel: C₉H₉N₃·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00491379
CAS-Nummer: 91004-61-4