Niobium(I) hydride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Niobium hydride
IN2755-25G IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA 0 EUR
APOSIN2755-25G APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydride 99%
Niobium(I) hydride
Formel: H₅Nb
Schmelzpunkt: 500 °C (dec.)
Dichte: 6.6 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 13981-86-7
UN-Nummer: 3132
ADR: 4.3+4.1,II