t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1820-1G
BIPG1820-5G
BIPG1820-250MG
APOSBIPG1820-1GEA
197
EUR
APOSBIPG1820-1G
APOSBIPG1820-5G
APOSBIPG1820-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide
Formel:
C₁₁H₂₂N₄O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23380094 CAS-Nummer: 950683-55-3 |