t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)carbamate, Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
BIPG1812-100MG
BIPG1812-50MG
BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA
168
EUR
APOSBIPG1812-100MG
APOSBIPG1812-50MG
APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Formel:
C₁₅H₃₂N₂O₆ Molekulargewicht: 336.424 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619339 CAS-Nummer: 811442-84-9 |