Hydroxy-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1430-250MG
BIPG1430-500MG
BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA
132
EUR
APOSBIPG1430-250MG
APOSBIPG1430-500MG
APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Formel:
C₁₁H₂₂O₇ Molekulargewicht: 266.288 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22574805 CAS-Nummer: 937188-59-5 |