Cbz-N-amido-PEG2-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Cbz-NH-PEG2-C2-acid, Cbz-n-amido-peg2-acid
BIPG1361-1G
BIPG1361-250MG
APOSBIPG1361-1GEA
208
EUR
APOSBIPG1361-1G
APOSBIPG1361-250MG
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Formel:
C₁₅H₂₁NO₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28142483 CAS-Nummer: 1347750-76-8 |