Azido-PEG6-Acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1108-100MG BIPG1108-50MG BIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-100MGEA 68.3 EUR
APOSBIPG1108-100MG APOSBIPG1108-50MG APOSBIPG1108-250MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Formel: C₁₅H₂₉N₃O₈
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22056306
CAS-Nummer: 361189-66-4