Azido-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1105-250MG BIPG1105-100MG BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA 328 EUR
APOSBIPG1105-250MG APOSBIPG1105-100MG APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Formel: C₉H₁₇N₃O₅
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23726617
CAS-Nummer: 1056024-94-2