Amino-PEG5-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, Amino-PEG5-Boc, 2-Methyl-2-propanyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate
BIPG1074-250MG BIPG1074-100MG BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA 232 EUR
APOSBIPG1074-250MG APOSBIPG1074-100MG APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Formel: C₁₇H₃₅NO₇
Molekulargewicht: 365.462 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25424125
CAS-Nummer: 1446282-18-3