Amino-PEG4-CH2CO2H
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1064-250MG BIPG1064-100MG
APOSBIPG1064-250MGEA 122 EUR
APOSBIPG1064-250MG APOSBIPG1064-100MG
Amino-PEG4-CH2CO2H
Amino-PEG4-CH2CO2H
Formel: C₁₀H₂₁NO₆
Molekulargewicht: 251.277 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27977508
CAS-Nummer: 95071-49-9