Amino-PEG7-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: NH2-PEG7, 20-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 87 EUR
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Formel: C₁₄H₃₁NO₇
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28385479
CAS-Nummer: 1425973-14-3