Amino-PEG5-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Amino-PEG5-C2-acid, 1-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oic acid
BIPG1034-100MG BIPG1034-50MG BIPG1034-250MG
APOSBIPG1034-100MGEA 106 EUR
APOSBIPG1034-100MG APOSBIPG1034-50MG APOSBIPG1034-250MG
Amino-PEG5-acid
Amino-PEG5-acid
Formel: C₁₃H₂₇NO₇
Molekulargewicht: 309.356 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25424126
CAS-Nummer: 1191078-74-6