L-α-Phosphatidylinositol aus Glycin max (Sojabohne)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
BIP0140-1G BIP0140-250MG
APOSBIP0140-1GEA 667 EUR
APOSBIP0140-1G APOSBIP0140-250MG
L-α-Phosphatidylinositol aus Glycin max (Sojabohne)
L-α-Phosphatidylinositol
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates
Formel: C₄₅H₈₇O₁₃P
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00151139
CAS-Nummer: 97281-52-2