di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIN0446-100G BIN0446-25G BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA 137 EUR
APOSBIN0446-100G APOSBIN0446-25G APOSBIN0446-50G
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5