D-Galactosamine pentaacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactosamine, (3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
BIG5003-1G
BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA
21.9
EUR
APOSBIG5003-1G
APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Formel:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Molekulargewicht: 389.355 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00050926 CAS-Nummer: 76375-60-5 |