2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 493 EUR
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Formel: C₂H₂Cl₄O₃S
Dichte: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD19200066
CAS-Nummer: 764-09-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II