4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methylphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl)-1-thio-β-D-glucopyranoside
BICL4358-1G BICL4358-5G BICL4358-2G
APOSBICL4358-1GEA 434 EUR
APOSBICL4358-1G APOSBICL4358-5G APOSBICL4358-2G
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside
Formel: C₃₃H₄₂O₁₇S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28397805
CAS-Nummer: 27894-92-4