4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 336 EUR
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formel: C₂₀H₂₂O₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13182352
CAS-Nummer: 868241-49-0