2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4330-1MG BICL4330-2MG BICL4330-5MG
APOSBICL4330-1MGEA 522 EUR
APOSBICL4330-1MG APOSBICL4330-2MG APOSBICL4330-5MG
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose
Formel: C₆H₁₃O₉P
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28397795
CAS-Nummer: 67101-62-6