6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Azido-6-deoxy-L-fucose
BICL4316-10MG
BICL4316-25MG
BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA
603
EUR
APOSBICL4316-10MG
APOSBICL4316-25MG
APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formel:
C₆H₁₁N₃O₅ Schmelzpunkt: 135…138 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27927712 CAS-Nummer: 70932-63-7 |