Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
NSC 20706, D-Galactose diethyl mercaptal
BICL4251-1G
BICL4251-2G
APOSBICL4251-1GEA
504
EUR
APOSBICL4251-1G
APOSBICL4251-2G
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Diethyl dithioacetal D-galactose
Formel:
C₁₀H₂₂O₅S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00069630 CAS-Nummer: 5463-33-2 |