2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4250-1G BICL4250-2G BICL4250-5G
APOSBICL4250-1GEA 393 EUR
APOSBICL4250-1G APOSBICL4250-2G APOSBICL4250-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₇
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216970
CAS-Nummer: 53784-33-1