2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4249-1G
BICL4249-2G
BICL4249-500MG
APOSBICL4249-1GEA
560
EUR
APOSBICL4249-1G
APOSBICL4249-2G
APOSBICL4249-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
Formel:
C₁₄H₁₉N₃O₉ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664724 CAS-Nummer: 53784-29-5 |