Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
NSC 2561
BICL4248-1G
BICL4248-2G
BICL4248-5G
APOSBICL4248-1GEA
351
EUR
APOSBICL4248-1G
APOSBICL4248-2G
APOSBICL4248-5G
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Benzyl β-D-arabinopyranoside
Formel:
C₁₂H₁₆O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00225631 CAS-Nummer: 5329-50-0 |