β-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4245-250MG
BICL4245-500MG
BICL4245-100MG
APOSBICL4245-250MGEA
517
EUR
APOSBICL4245-250MG
APOSBICL4245-500MG
APOSBICL4245-100MG
β-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
β-D-Xylopyranosyl azide
Formel:
C₅H₉N₃O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16621028 CAS-Nummer: 51368-20-8 |