2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, β-GalNAc tetraacetate, b-D-Galactosamine pentaacetate, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-GalNAc, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranose, β-D-Galactosamine pentaacetate
BICL4239-2G
BICL4239-5G
BICL4239-10G
APOSBICL4239-2GEA
261
EUR
APOSBICL4239-2G
APOSBICL4239-5G
APOSBICL4239-10G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose
Formel:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Schmelzpunkt: 235…238 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00214297 CAS-Nummer: 3006-60-8 |