Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4233-1G
BICL4233-500MG
BICL4233-2G
APOSBICL4233-1GEA
852
EUR
APOSBICL4233-1G
APOSBICL4233-500MG
APOSBICL4233-2G
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₈ Molekulargewicht: 345.305 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703846 CAS-Nummer: 21893-05-0 |