5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside) ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4232-10MG
BICL4232-2MG
BICL4232-5MG
APOSBICL4232-10MGEA
1050
EUR
APOSBICL4232-10MG
APOSBICL4232-2MG
APOSBICL4232-5MG
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside) ≥95%
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside)
Formel:
C₃₄H₃₅NO₁₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00467511 CAS-Nummer: 216299-45-5 |