2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4220-5G
BICL4220-1G
BICL4220-2G
APOSBICL4220-5GEA
768
EUR
APOSBICL4220-5G
APOSBICL4220-1G
APOSBICL4220-2G
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Formel:
C₂₆H₂₈O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425640 CAS-Nummer: 16838-89-4 |