Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-N-Cbz-α-D-glucosaminide
BICL4159-100MG
BICL4159-25MG
BICL4159-50MG
APOSBICL4159-100MGEA
1550
EUR
APOSBICL4159-100MG
APOSBICL4159-25MG
APOSBICL4159-50MG
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥99%
Methyl 6-O-acetyl-3-O-benzyl-2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
114869-95-3 |