1,2-O-Isopropylidene-β-L-idofuranuronic acid, γ-lactone ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
β-L-Idofurano-6,3-lactone acetonide, β-L-Iduronolactone acetonide
BICL4122-1G
BICL4122-250MG
BICL4122-500MG
APOSBICL4122-1GEA
699
EUR
APOSBICL4122-1G
APOSBICL4122-250MG
APOSBICL4122-500MG
1,2-O-Isopropylidene-β-L-idofuranuronic acid, γ-lactone ≥99%
1,2-O-Isopropylidene-β-L-idofuranuronic acid, γ-lactone
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
29514-28-1 |