Creatinphosphat Dinatriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
BIC1452-25G BIC1452-5G
APOSBIC1452-25GEA 522 EUR
APOSBIC1452-25G APOSBIC1452-5G
Creatinphosphat Dinatriumsalz
Creatinphosphat Dinatriumsalz
Formel: C₄H₈N₃O₅P·2Na
Molekulargewicht: 255.077 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00014351
CAS-Nummer: 6190-45-0