5-Nitro-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6251-1G
BIB6251-250MG
BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA
290
EUR
APOSBIB6251-1G
APOSBIB6251-250MG
APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₄ Molekulargewicht: 249.223 g/mol Schmelzpunkt: 270…272 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02683872 CAS-Nummer: 6525-46-8 |