5-Methoxy-L-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-OMe)-OH
BIB6103-1G
BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA
250
EUR
APOSBIB6103-1G
APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
5-Methoxy-L-tryptophan
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₃ Molekulargewicht: 234.251 g/mol Schmelzpunkt: 253 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01074513 CAS-Nummer: 25197-96-0 |