Indole-3-acetyl-L-valine
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
Synonyme:
N-(3-Indolylacetyl)-L-valine
BIB6077-1G
BIB6077-500MG
APOSBIB6077-1GEA
209
EUR
APOSBIB6077-1G
APOSBIB6077-500MG
Indole-3-acetyl-L-valine
Indole-3-acetyl-L-valine
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O₃ Molekulargewicht: 274.315 g/mol Schmelzpunkt: 196…199 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00075402 CAS-Nummer: 57105-42-7 |