D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium D-glucuronate
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 122 EUR
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Formel: C₆H₉O₇·Na·H₂O
Schmelzpunkt: 138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151051
CAS-Nummer: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7