5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
X-GalNAc
BIB1741-100MG
BIB1741-1G
BIB1741-250MG
APOSBIB1741-100MGEA
105
EUR
APOSBIB1741-100MG
APOSBIB1741-1G
APOSBIB1741-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Formel:
C₁₆H₁₈BrClN₂O₆ Schmelzpunkt: 220 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00083260 CAS-Nummer: 129572-48-1 |