L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L-Proline-AMC.HBr
BIB1444-100MG
BIB1444-250MG
BIB1444-50MG
APOSBIB1444-100MGEA
87
EUR
APOSBIB1444-100MG
APOSBIB1444-250MG
APOSBIB1444-50MG
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₃·BrH Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00213795 CAS-Nummer: 115388-93-7 |