5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Magenta-phos
BIB1419-1G
BIB1419-250MG
BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA
219
EUR
APOSBIB1419-1G
APOSBIB1419-250MG
APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Formel:
C₈H₄BrClNO₄P·2Na Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01311741 CAS-Nummer: 404366-59-2 |