5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: X-caprylate
BIB1401-250MG BIB1401-1G BIB1401-5G
APOSBIB1401-250MGEA 92.8 EUR
APOSBIB1401-250MG APOSBIB1401-1G APOSBIB1401-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Formel: C₁₆H₁₉BrClNO₂
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00083263
CAS-Nummer: 129541-42-0