Alamethicin (aus Trichoderma viride)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: U-22324, Antibiotic U-22324
BIA4314-10MG BIA4314-5MG BIA4314-1MG
APOSBIA4314-10MGEA 603 EUR
APOSBIA4314-10MG APOSBIA4314-5MG APOSBIA4314-1MG
Alamethicin (aus Trichoderma viride)
Alamethicin
Mixture of alamethicin homologues
Formel: C₉₂H₁₅₀N₂₂O₂₅
Schmelzpunkt: 272…278 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00151517
CAS-Nummer: 27061-78-5
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,III