15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 15ADON, 15-Acetyl Deoxynivalenol, 15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol, 15-acetyl don, 15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 15-Acetoxy-3-α,7-α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 15-acetyldeoxynivalenol
BIA2302-1MG BIA2302-5MG
APOSBIA2302-1MGEA 364 EUR
APOSBIA2302-1MG APOSBIA2302-5MG
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
15-Acetyl-deoxynivalenol
From Fusarium, mycotoxin, protein synthesis inhibitor
Formel: C₁₇H₂₂O₇
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083218
CAS-Nummer: 88337-96-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II