Polyethylenglycol 4.000, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PEG 4,000
26609.290EA 57.2 EUR
26609.290 26609.460
Polyethylenglycol 4.000, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 4000 g/mol
Flammpunkt: 250
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Average molecular weight 3500 - 4500
Hydroxyl value 25 - 32
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 110 - 142 mPa.s
Melting point (clear) about 55°C
Identification (IR) passes test