Platin nominally 50%, Ruthenium nominally 25% auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
47371.03 47371.06
47371.03EA 278 EUR
47371.03 47371.06
Platin nominally 50%, Ruthenium nominally 25% auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche
Platinum
Formel: Pt
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4