Zentrifugenröhrchen, Borosilikatglas 3.3
Lieferant: VWR Collection
525-1578EA 43 EUR
525-1578 525-1579 525-1580 525-1581 525-1582 525-1583 525-1584 525-1585
Zentrifugenröhrchen, Borosilikatglas 3.3
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas 3.3, erhältlich mit rundem oder konischem Boden, mit oder ohne Graduierung.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und schnelle Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
  • Hält Kräften von bis zu 3500 ×g stand
Graduierungen und Beschriftungen in sehr kontrastreichem Email. Mit geradem Rand.
Zertifizierungen: DIN 58970 (nur Röhrchen mit rundem Boden).