Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-4'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Ethyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
472069-1G
472069-5G
472069-1GEA
95.9
EUR
472069-1G
472069-5G
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
Ethyl 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylate,98%
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ Molekulargewicht: 242.28 g/mol Schmelzpunkt: 142…144 °C (Zers., Lit.) Lagerungstemperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD07809563 CAS-Nummer: 50670-76-3 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | White to Yellow |
Appearance (Form) |
Conforms to Requirements Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 72.5 - 76.2 % |
Purity (HPLC) | ≥97.5 % |